文件
FSLW14200
Millipore
Fluoropore膜滤器
Fluoropore®, filter diam. 142 mm, hydrophobic
别名:
PTFE膜滤器,孔径3.0 μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
材料
PTFE membrane
plain filter
white filter
無菌
non-sterile
特點
hydrophobic
製造商/商標名
Fluoropore®
Millipore
參數
130 °C max. temp.
20 L/min-cm2 air flow rate
286 mL/min-cm2 water flow rate
過濾器直徑
142 mm
厚度
150 μm
重量法萃取物
0.5%
基質
Fluoropore®
孔徑
3.0 μm pore size
85 % porosity
起泡點
≥0.1 bar, air with methanol at 23 °C
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
我们的Fluoropore® 滤膜是一种疏水性的聚四氟乙烯(PTFE)聚合物膜,与高密度聚乙烯支撑网粘合在一起,可以改善正常应用中过滤器的处理性能。Fluoropore 滤膜可提供广泛的化学相容性、高流速和一致性。 (请注意,包含“FHUP”的货号非叠片的,或在没有衬垫的情况下生产的。)
我们的 Omnipore 滤膜是一种亲水性 PTFE 滤膜,可与所有溶剂、酸和碱性溶液相容。
特点 & 优势:
-生物和化学惰性
-高孔隙率产生高流速
-疏水和亲水 PTFE 品种可用于过滤水性和有机样品
应用:
-Fluoropore 滤膜:澄清酸、碱和溶剂;空气监测;过滤和排放气体;紫外光谱
- Omnipore 滤膜:过滤水溶液,澄清酸和碱性溶液
滤器类型:筛网过滤器
滤器编码:FSLW
應用
  • 澄清酸、碱和溶剂
  • 过滤气体或通气
  • 紫外光谱
  • 颗粒监测
  • HPLC、UPLC、LC-MS/MS流动相过滤
  • 微塑料分析
法律資訊
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany