材料
PTFE membrane
plain filter
white filter
品質等級
agency
in accordance with NIOSH 5018
無菌
non-sterile
特點
hydrophobic
製造商/商標名
Fluoropore®
Millipore
參數
≥60 mL/min-cm2 flow rate (27.5 inHg, methanol)
>0.5 L/min-cm2 air flow rate (Gurley)
100 °C max. temp. (Curling may occur at elevated temperatures)
過濾器直徑
37 mm
厚度
109 μm , (typical)
重量法萃取物
≤0.5%
基質
Fluoropore®
孔徑
0.45 μm pore size
>60 % porosity
起泡點
≥0.63 bar, air with methanol at 23 °C
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
我们的 Fluoropore® 滤膜是一种疏水性的聚四氟乙烯(PTFE)聚合物膜,与高密度聚乙烯支架粘合在一起,可以改善正常应用中过滤器的处理性能。Fluoropore 滤膜可提供广泛的化学相容性、高流速和一致性。 (请注意,包含“ FHUP”的目录号是非叠片的,或在没有衬垫的情况下生产的。)
我们的 Omnipore 滤膜是一种亲水性 PTFE 滤膜,可与所有溶剂、酸和碱性溶液相容。
特点 & 优势:
-生物和化学惰性
-高孔隙率产生高流速
-疏水和亲水 PTFE 品种可用于过滤水性和有机样品
应用:
-Fluoropore 滤膜:澄清酸、碱和溶剂;空气监测;过滤和排放气体;紫外光谱
- Omnipore 滤膜:过滤水溶液,澄清酸和碱性溶液
我们的 Omnipore 滤膜是一种亲水性 PTFE 滤膜,可与所有溶剂、酸和碱性溶液相容。
特点 & 优势:
-生物和化学惰性
-高孔隙率产生高流速
-疏水和亲水 PTFE 品种可用于过滤水性和有机样品
应用:
-Fluoropore 滤膜:澄清酸、碱和溶剂;空气监测;过滤和排放气体;紫外光谱
- Omnipore 滤膜:过滤水溶液,澄清酸和碱性溶液
滤器编码:FHLP
應用
- 澄清酸、碱和溶剂
- 气体过滤或通气
- 紫外光谱
- 颗粒监测
- PLC、UPLC、LC-MS/MS 流动相过滤
- 微塑料分析
法律資訊
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany