主要文件
F3DCAL-K25
Millipore
FLEXMAP 3D校准套装,25次
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
HB.01
产品线
Milliplex®
技术
multiplexing: suitable
一般描述
所有xMAP仪器都需要进行定时校准和性能验证,以确保系统正常运行和数据准确。 FLEXMAP 3D仪器的校验使用校准和验证两款套装,每款套装均能使用25次。
应用
用于FLEXMAP 3D®系统
其他说明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途
法律信息
FLEXMAP 3D is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1