文件
40-50021
Millipore
xMAP® Sheath Fluid PLUS,20L,RUO
别名:
xMAP Sheath Fluid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116010
NACRES:
NC.41
形狀
liquid
包裝
pkg of 20 L
製造商/商標名
Milliplex®
技術
multiplexing: suitable
儲存溫度
room temp
一般說明
FLEXMAP 3D®、xMAP® INTELLIFLEX RU0、xMAP® INTELLIFLEX-DRSE和Luminex 200仪器需要鞘液作为递送介质,将样品输送至仪器光学′器件。
應用
用于FlexMAP 3D®、xMAP® INTELLIFLEX RU0、xMAP® INTELLIFLEX-DRSE和Luminex 200系统
法律資訊
MILLIPLEX是德国达姆施塔特Merck KGaA的注册商标。
FLEXMAP 3D system is a registered trademark of Luminex Corp
Luminex 200 system is a trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
访问文档库
相关内容
Tips help choose the right MILLIPLEX® assay, ensuring compatibility and providing guidance for multiplex workflows.
New xMAP® Sheath Fluid PLUS eliminates microbial resistance, enhancing MILLIPLEX® multiplex assays.