主要文件
EZSH0SBB2
Millipore
用于EZ-Stream®泵的软管倒钩接头
To replace IN and OUT original hose barbs
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116500
NACRES:
NB.79
描述
hose barb adapter
特點
repair kit
包裝
pkg of 2 numbers
製造商/商標名
EZ-Stream®
應用
bioburden testing
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
water monitoring
相容性
for use with EZ-Stream®
一般說明
软管倒钩接头是原装配件的替代品,可在原装配件破裂或EZ-Stream® 真空泵泄漏时使用,并确保正确的管件连接。EZ-Stream®真空泵是液体输送泵,具有紧凑的设计,这使该泵非常适合在工作台和层流罩中使用。随附两个软管倒钩接头和两个O形密封圈,用于替换连接入口和出口管的部件。
應用
软管倒钩接头确保EZ-Stream® 泵管件的正确连接,该泵用于啤酒、乳品、瓶装水、药品分析、软饮料、苹果汁、运动饮料 & 葡萄酒的微生物分析。
成分
  • 2个软管倒钩接头
  • 2个O形密封圈
法律資訊
EZ-STREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany