無菌
sterile-filtered
形狀
liquid
儲存期限
Expiry date on the label.
雜質
endotoxin, tested
密度
1.119 g/mL
應用
hematology
histology
儲存溫度
2-8°C
一般說明
應用
特點和優勢
- 可使活细胞极佳恢复
- 允许选择分离不同种类的血细胞
- 防止细胞变形
- 保持细胞活力
- 最小化外来细胞干扰
- 各批次性能可重复
- 经过过滤杀菌和内毒素检测
- 在 2-8°C 避光保护条件下可稳定保存至少2年
原則
法律資訊
相關產品
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
商品
Centrifugation enables the separation of particles by sedimentation. Learn how to separate particles using a centrifuge and how to use Stokes' law to calculate the velocity of sedimentation.
实验方案
This troubleshooting guide addresses the most common sources of error observed when using Histopaque but is not meant to be a comprehensive list.
本疑难排查指南针对使用 Histopaque 时观察到的最常见错误来源提出解决方案,但这并不代表本指南是全面无遗的。
Ficoll 400®是由蔗糖和环氧氯丙烷共聚而成的一种高度分支化的聚合物。Ficoll 400®是完全非离子性的。由于其含有丰富的羟基,Ficoll 400®具有很强的亲水性和水溶性。
Ficoll 400® is a non-ionic polymer with high hydrophilicity and water solubility, suitable for various biological applications.