主要文件
EZFITMIHE
Millipore
Microfil® 过滤头
For use with Microfil® filtration units, 1 unit or 3 units
别名:
EZ-Fit®歧管过滤头, 兼容Microfil®过滤装置
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116129
NACRES:
NB.24
材料
316L stainless steel
品質等級
滅菌相容性
autoclavable compatible
包裝
pkg of 1 unit (EZFITMIHE1)
pkg of 3 units (EZFITMIHE3)
製造商/商標名
EZ-Fit®
應用
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
相容性
for use with EZ-Fit® (Filtration Manifold)
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
MICROFIL®过滤头旨在提高易用性,减少维护并限制污染的风险。连续裙边设计方便用镊子轻松安全转移膜,降低膜过滤区接触风险。按压边缘任意位置,即可简便地移除多孔过滤支架。这些过滤头与EZ-FIT®过滤装置、不锈钢和玻璃漏斗完全兼容。
應用
MICROFIL®过滤头是EZ-FIT®歧管的附件,在一般微生物分析、生物负荷检测和水监测中过滤供试品。
包裝
EZFITMIHE1:1件
EZFITMIHE3:3件
附带多孔膜支撑架(EZFITFRIT3)
法律資訊
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany