Merck
所有图片(4)
主要文件
EZFITMHTA3
Millipore
EZ-Fit®歧管过滤头
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold, For use with EZ-Fit® filtration units, 3 units, pkg of 3 unit
别名:
EZ-Fit®歧管过滤头, 歧管头, 用于生物负荷应用,歧管过滤头, 过滤头
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116129
NACRES:
NB.24
物料
316L stainless steel
质量水平
灭菌适用性
autoclavable compatible
包装
pkg of 3 unit
制造商/商品名称
EZ-Fit®
应用
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
相容性
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
运输
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
EZ-Fit®歧管过滤头是EZ-Fit®过滤系统的一个组成部分,旨在在过滤过程中固定EZ-Fit®漏斗。歧管头可高压灭菌,易于拆卸,从而抑制任何生物膜的形成。硅胶O形圈使头部适合EZ-Fit®歧管系统。
应用
EZ-Fit®支架过滤头用于在常规过滤过程中固定EZ-Fit®漏斗。各行业的原材料、半成品和成品的液体样品可以使用该设备进行测试。
法律信息
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany