主要文件
EZCURVCHA
Millipore
用于 EZ-Pak®弧形取膜器的电源
External power supply/ charger for battery powered EZ-Pak® Dispenser Curve
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116129
NACRES:
NB.79
品質等級
包裝
pkg of 1 unit
製造商/商標名
EZ-Pak®
輸出
65 W
輸入
sample type cosmetics
sample type bottled water
sample type pharmaceutical(s)
sample type beer
應用
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
相容性
for use with EZ-Pak® Dispenser Curve
運輸包裝
ambient
一般說明
外部电源是EZ-Pak®弧形取膜器的附加配件。EZ-Pak®弧形取膜器将高速无菌取膜、无触摸操作的优点与单手膜转移相结合,彻底改变了膜过滤方法测试的过滤器处理方式。充电器有助于给电池供电,取膜器可以在连接或不连接电源插座的情况下工作。充满电的锂离子电池可以分配多达10,000 张滤膜。设备闲置10分钟后进入待机模式,节省能量。
應用
外部电源是EZ-Pak®弧形取膜器的附加配件,弧形取膜器用于啤酒、瓶装水、药品分析、环境分析、生物负载检测和水监测的一般微生物分析。
法律資訊
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany