主要文件
EFHAW10IS
Millipore
EZ-Fit® 过滤装置,不带吸收垫
pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, volume 100 mL, single packed of 48 units, suitable for (suitable for solid cultivation)
别名:
EZ-Fit®, 膜过滤装置,以混合纤维素酯网格膜制备,用于生物负荷检测
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41116129
NACRES:
NB.24
材料
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
styrene-butadiene device
white filter
品質等級
agency
EP
ISO 7004
USP
無菌
electron beam irradiated
特點
ready-to-use
包裝
single packed of 48 units
製造商/商標名
EZ-Fit®
漏斗容量
100 mL
尺寸
47 mm
容積
100 mL
孔徑
0.45 μm pore size
適合性
suitable for (suitable for solid cultivation)
應用
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
相容性
for use with EZ-Fit® System
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
EZ-Fit®滤杯是由白色网格混合纤维素酯(MCE)滤膜和粉色底座组成的一次性过滤装置。 它通过避免微生物分析暴露的风险,提供了一种安全、快速的膜过滤方法。
滤杯经过电子束辐照。在整个过滤过程中,通气盖会盖住样品,并且360°边缘设计可防止镊子在取膜过程中意外接触膜过滤区域,以保护样品免于污染,获得可靠的微生物计数结果。
EZ-FIT® Azure特色设计让EZ-FIT®滤杯更加符合人体工学,更加便利。透明漏斗和环绕一周的液位显示方便从任意方向倒液。创新的漏斗组件设计可防止膜泄漏或样品绕过(by-pass)。
过滤装置符合国际标准,最大程度减少样品残留。该装置可以堆叠以节省工作面积。这种一次性滤杯可装配到具有特定EZ-Fit®过滤头的EZ-FIT®多联支架上。
應用
EZ-Fit®过滤装置用于普通生物分析,例如液体样品的生物负载测试,包括饮料、药物和水的中间和最终产品样品。这些产品还被用于工业质量控制和水监测。
特點和優勢
  • 适用于微生物计数的即用型过滤装置
  • 微生物回收率最大
  • 污染风险较低
  • 设备可堆叠,节省工作区空间
  • 便捷的透明漏斗和全面的体积指示
法律資訊
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
访问文档库
商品
Comparison of convenience, operating time, accuracy, costs and safety aspects of single-use funnels vs. reusable funnels for the membrane filtration method in QC microbiology.
The EZ Product Family optimizes your microbial testing workflow to deliver reliable and reproducible microbial enumeration test results. The product lineup consists of filtration devices, manifolds, calibrated vacuum sources, and rapid microbial detection platforms.