主要文件
CWSS03S03
Millipore
Milligard® 0.5/0.2 µm标称,小柱
pore size 0.5/0.2 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm), Code 0 (2-222; O-rings)
别名:
Milligard Cartridge Filter 30 in. Code 0 0.2 μm
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
23151806
eCl@ss:
32031610
物料
mixed cellulose esters (MCE)
polyester support
polypropylene
silicone seal
质量水平
管理合规性
meets EU framework regulation [1935/2004/EC] (all component materials; regarding materials and articles intended to contact food)
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
无菌性
non-sterile
灭菌适用性
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
产品线
Milligard®
特点
hydrophilic
制造商/商品名称
Milligard®
参数
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
技术
prefiltration: suitable
长度
30 in.
宽度
2.9 in.
纯化柱标称长度
30 in. (75 cm)
直径
7.1 cm (2.8 in.)
过滤面积
2.1 m2
杂质
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
重量萃取物
≤150 mg/cartridge
基质
Milligard®
pore size
0.5/0.2 μm nominal pore size
0.5/0.2 μm pore size
输入
sample type liquid
柱代码
Code 0 (2-222; O-rings)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
设备配置:纯化柱
特点和优势
形式:双层
包装
双层易开袋
其他说明
这些产品在符合FDA药品生产质量管理规范的工厂生产。
使用说明
  • 生物截留:微生物
  • 作用机制:过滤(体积排阻)
  • 应用:生物处理
  • 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
  • 使用说明:参见OPTISCALE®-25用户手册的安装和润湿部分,混合纤维素酯技术简报的简介部分
  • 储存声明:请参阅《混合纤维素酯技术简报》(Mixed cellulose esters Tech Brief)的简介部分
  • 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
产品规格
过滤器级别:Milligard®标准介质
制备说明
本品采用符合美国联邦法规21 CFR 210.3(b)(6)“无纤维脱落”滤器要求的介质生产。
灭菌
121 °C×30 min高压锅蒸汽灭菌或在线蒸汽灭菌,10次
分析说明
用水冲洗≥12 L后,将满足USP可氧化物质测试要求
重力提取物:在受控室温下在水中放置24小时后
法律信息
MILLIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Flame
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Sol. 1
储存分类代码
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2