材料
polyethersulfone membrane
polyethylene support
polypropylene (gamma-stable)
polypropylene housing
polypropylene vent cap
polysulfone
silicone seal
品質等級
無菌
irradiated
non-sterile
滅菌相容性
gamma compatible
產品線
Opticap® XL 300
特點
hydrophobic
製造商/商標名
Opticap®
參數
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
25 °C max. inlet temp.
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 23 °C
4.2 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward)
60 psi max. differential pressure (4.1 bar) (continuous)
60 psig max. inlet pressure
技術
gas filtration: suitable
長度
11.9 cm (4.7 in.)
直徑
5.6 cm (2.2 in.)
過濾面積
0.048 m2
入口接頭直徑
9/16 in.
入口到出口寬度
11.9 cm (4.7 in.)
出口接頭直徑
9/16 in.
雜質
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
重量法萃取物
≤3 mg
基質
Millipore Express® SPG
孔徑
0.2 μm pore size
起泡點
≥1210 mbar (17.5 psig), air with 70/30% IPA/water at 23 °C
接頭
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring seal)
inlet hose barb
outlet hose barb
(14 mm (9/16 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
運輸包裝
ambient
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
其他說明
- 生物截留:微生物
- 作用机制:过滤(体积排阻)
- 应用:生物处理
- 预期用途:减少或去除微生物/生物负荷
- 使用说明:参见《Durapore® 滤膜过滤器润湿说明》用户手册
- 存储声明:干燥储存
- 处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
法律資訊
Not finding the right product?
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
10-13 - German Storage Class 10 to 13