包裝
pkg of 1 unit
參數
5 L/hr flow rate
高度 × 直徑
28 cm (11.7 in.) × 4.5 cm (1.8 in.)
相容性
for use with Elix® Advantage
for use with Milli-Q® Integral
for use with RiOs™
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
反渗透膜可去除 95%-99% 的污染物,包括离子、微粒、细菌和有机分子(MW > 200kDa)。
用于Milli-Q® Integral和RiOs™ Essential、Elix® Advantage水纯化系统。
用于Milli-Q® Integral和RiOs™ Essential、Elix® Advantage水纯化系统。
應用
RO水用于实验室,主要用于一般冲洗、洗衣机和高压灭菌器的给水,或作为纯水和超纯水净化系统的给水等应用。
特點和優勢
用于更换反渗透膜- 5 L/h - CDRC00201的原厂耗材。
法律資訊
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany