主要文件
CC117
Sigma-Aldrich
鸡细胞外硫酸软骨素蛋白聚糖
别名:
硫酸软骨素蛋白多糖, 细胞外蛋白多糖, 鸡硫酸软骨素蛋白多糖
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
生物来源
chicken
质量水平
100
300
方案
95%
表单
liquid
分子量
<400 kDa
制造商/商品名称
Chemicon®
浓度
1 mg/mL
技术
cell culture | mammalian: suitable
输入
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
UniProt登记号
运输
dry ice
储存温度
−20°C
基因信息
chicken ... VCAN(395565)
一般描述
产品来源:从整个12-14天龄的胚胎鸡脑中分离。
描述/组成:CC117包含从胚胎鸡脑中分离出的大型细胞外硫酸软骨素蛋白聚糖的混合物。氨基酸序列分析和免疫学研究表明,该混合物的主要成分是神经聚糖、磷酸聚糖、多功能蛋白聚糖和聚集蛋白聚糖。 软骨素酶治疗去除这些蛋白聚糖的糖胺聚糖部分后,在SDS凝胶上分离的该制剂的主要成分是代表神经聚糖的250 kDa核心蛋白和代表聚集蛋白聚糖、磷酸聚糖和多功能蛋白聚糖的400 kDa核心蛋白。
*数量:使用二辛可宁酸(BCA)测定法测定的蛋白。 注意,100 μg是核心多肽的测量。 该混合物的组分包含核心多肽和附着的糖胺聚糖
聚集蛋白聚糖、多功能蛋白聚糖和神经聚糖是透明质酸结合蛋白聚糖家族的成员,因此各自包含透明质酸结合区、Ig样结构域、EGF样结构域、凝集素样结构域和补体调节样结构域。 磷酸聚糖是不同的;它包含与碳酸酐酶相似的区域,纤维连接蛋白III型结构域,并且是相当于其细胞外部分的跨膜蛋白受体酪氨酸磷酸酶的剪接变体。
尽管传统上认为聚集蛋白聚糖是软骨蛋白聚糖,而神经聚糖和磷酸聚糖被认为是神经蛋白聚糖,但最近的研究表明,这些蛋白聚糖中的四种全部在早期胚胎中具有广泛而独特的分布模式。 这些蛋白聚糖的存在尚未在预期部位以外的成年组织中进行仔细检查。 这些蛋白聚糖是抗粘附分子,能够抑制细胞-ECM和细胞-细胞粘连。
应用
CC117已成功用于大鼠和小鼠脑切片培养系统。
外形
以PBS中的液体形式提供,不含防腐剂。
储存及稳定性
可在-20°C保存长达12个月。避免反复冻融循环。
分析说明
通过色谱方法从胚胎鸡脑中纯化的大型细胞外硫酸软骨素蛋白聚糖(CSPG)的混合物。 通过PAGE分析,材料的纯度为95%,并且在还原条件下以大的HMW(<400kDa)质量迁移。 混合物中包含的每种CSPG的精确量无法量化,但是实际上收集了源脑中存在的所有CSPG。
均一性:
通过PAGE分析,材料的纯度为95%,并且在还原条件下以大的HMW(<400kDa)质量迁移。 尚未确定CSPG种类的精确数量。
法律信息
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
访问文档库
E Förster et al.
Development (Cambridge, England), 128(15), 3029-3039 (2001-09-05)
In various brain regions, particularly in the hippocampus, afferent fiber projections terminate in specific layers. Little is known about the molecular cues governing this laminar specificity. To this end we have recently shown that the innervation pattern of entorhinal fibers
H Ernst et al.
Journal of cell science, 108 ( Pt 12), 3807-3816 (1995-12-01)
Chondroitin sulfate proteoglycans inhibit the adhesion of cells to extracellular matrix proteins that otherwise permit adhesion. Although proteoglycans are widely assumed to act by masking the other protein in a mixed substrate, recent studies suggest that proteoglycans inhibit adhesion through
Keratan sulfate proteoglycan phosphacan regulates mossy fiber outgrowth and regeneration.
Butler, Christy D, et al.
The Journal of Neuroscience, 24, 462-473 (2004)
The interaction of the retina cell surface N-acetylgalactosaminylphosphotransferase with an endogenous proteoglycan ligand results in inhibition of cadherin-mediated adhesion.
Balsamo, J, et al.
The Journal of cell biology, 129, 1391-1401 (1995)
Jinyoung Lee et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(27), 15955-15966 (2020-06-20)
Axon regeneration is regulated by a neuron-intrinsic transcriptional program that is suppressed during development but that can be reactivated following peripheral nerve injury. Here we identify Prom1, which encodes the stem cell marker prominin-1, as a regulator of the axon
实验方案
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.