一般說明
产品来源:哺乳动物细胞,HEK293细胞系
由免疫调节蛋白的胞外域和免疫球蛋白G(IgG)的恒定(Fc)域组成的重组融合蛋白代表了一类日益增长的人体治疗方法。人靶蛋白和人IgG-Fc结构域的嵌合蛋白可以使用蛋白A色谱法纯化。
该产品是使用蛋白A-琼脂糖(Millipore Corp,目录号16-125)纯化的对照蛋白,人IgG-Fc结构域。MW ~ 55 kDa。
该产品是使用蛋白A-琼脂糖(Millipore Corp,目录号16-125)纯化的对照蛋白,人IgG-Fc结构域。MW ~ 55 kDa。
應用
本品在人靶蛋白与人IgG-Fc结构域的嵌合蛋白活性试验中应作为对照蛋白。
人IgG-Fc结构域的其他应用。
人IgG-Fc结构域的其他应用。
研究类别
全部
全部
包裝
活性,使用蛋白A-琼脂糖(Millipore Corp,目录号16-125)纯化。
外觀
50 µg重组蛋白溶于50 µl 1X PBS、20%(v/v)甘油中。冷冻溶液。
儲存和穩定性
用干冰装运。 自收到之日起,最好在-80 C下储存长达6个月。 解冻的等分试样应立即使用,因为重复的冻融循环可能会导致失活。
分析報告
通过一抗小鼠抗人IgG,克隆HP6017,Fc(Millipore Corp,目录号MAB1302)和二抗山羊抗小鼠IgG,HRP偶联物(Millipore Corp,目录号12-349)进行蛋白质印迹分析。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
其他客户在看
Fluorometric determination of ethidium bromide efflux kinetics in Escherichia coli.
Journal of Biological Engineering null
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 56(2), 297-306 (2005-06-16)
To determine the efficacy of enrofloxacin (Baytril) in chickens in eradicating three different resistance phenotypes of Salmonella enterica and to examine the resistance mechanisms of resulting mutants. In two separate replicate experiments (I and II), three strains of Salmonella enterica
Antimicrobial agents and chemotherapy, 49(10), 4390-4392 (2005-09-29)
Fluoroquinolone-resistant Escherichia coli isolates which overexpressed acrB and had a substitution at amino acid 45 of AcrR were complemented with wild-type acrR. Complementation led to increased sensitivity to ciprofloxacin and to ethidium bromide, suggesting that mutation at amino acid 45
Cell adhesive peptide screening of the mouse laminin ?1 chain G domain.
Archives of Biochemistry and Biophysics null
Transketolase A, an enzyme in central metabolism, derepresses the marRAB multiple antibiotic resistance operon of Escherichia coli by interaction with MarR.
Molecular Microbiology null