文件
ABT11
Sigma-Aldrich
抗成纤维细胞活化蛋白α(FAP)抗体
from rabbit
别名:
fibroblast activation protein, alpha, fibroblast activation protein, alpha subunit, integral membrane serine protease, seprase, 170 kDa melanoma membrane-bound gelatinase, FAP
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
物種活性
human
技術
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... FAP(2191)
一般說明
成纤维细胞活化蛋白α(FAP),也称为Seprase,是一种97kDa的II型细胞表面糖蛋白,属于丝氨酸蛋白酶家族。尽管FAP被认为是成纤维细胞特异性的,但在正常健康的成纤维细胞中却没有发现。FAP最常见于基质,肿瘤成纤维细胞,可能参与ECM细胞外周蛋白水解,内皮细胞迁移和侵入ECM。FAP在人上皮性癌中的存在增加,特别是在乳腺癌、结直肠癌、肺癌和卵巢癌中。在发育中的细胞或正在经历伤口愈合或患有慢性炎性疾病的组织中也可短暂观察到FAP。 由于其在肿瘤成纤维细胞和炎症组织的特异性分布,FAP成为肿瘤基质研究和治疗研究的有希望的靶标。
特異性
该抗体识别成纤维细胞活化蛋白α的胞外域
免疫原
组氨酸标记的重组蛋白对应于人FAP。
表位:细胞外结构域
應用
使用经验证可用于WB,IH的抗成纤维细胞活化蛋白α(FAP)抗体检测成纤维细胞活化蛋白α(FAP)。
免疫组化: 使用先前批次的FAP抗体的1:750稀释液对来自C.B17小鼠的HEK-FAP或HT-29异种移植肿瘤的冷冻组织切片进行免疫组织化学染色(Cheng,2002)。
抑制: 先前批次的FAP抗体对HT-29异种移植肿瘤的二肽基肽酶活性的抑制由一个独立的实验室证实(Cheng,2002)。
研究子类别
ECM蛋白
肿瘤标志物
研究类别
细胞结构
凋亡&癌症
品質
已通过蛋白质印迹在HEK-FAP异种移植肿瘤裂解物中进行了评估。
蛋白质印迹分析: 2.5 µg/mL该抗体可在10 µg HEK-FAP异种移植肿瘤裂解物中检测到FAP。
標靶描述
观察到的分子量~ 90 kDa。 成纤维细胞活化蛋白的两个亚型以88kDa和27kDa的计算分子量存在,在某些细胞系中可能观察到两个条带。
外觀
在含有PBS(pH 7.2)和0.05%叠氮化钠的缓冲液中的纯化兔多克隆。
形式:纯化
硫酸铵
儲存和穩定性
自发运之日起,在 2-8°C 条件下可稳定保存1年
分析報告
对照
HEK-FAP异种移植肿瘤裂解物
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Marian C Okondo et al.
Nature chemical biology, 13(1), 46-53 (2016-11-08)
Val-boroPro (Talabostat, PT-100), a nonselective inhibitor of post-proline cleaving serine proteases, stimulates mammalian immune systems through an unknown mechanism of action. Despite this lack of mechanistic understanding, Val-boroPro has attracted substantial interest as a potential anticancer agent, reaching phase 3
Marcus Ruscetti et al.
Cell, 181(2), 424-441 (2020-04-03)
KRAS mutant pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) is characterized by a desmoplastic response that promotes hypovascularity, immunosuppression, and resistance to chemo- and immunotherapies. We show that a combination of MEK and CDK4/6 inhibitors that target KRAS-directed oncogenic signaling can suppress PDAC
Samantha Vh Bayer et al.
eLife, 8 (2019-05-31)
Biomechanical changes in the tumor microenvironment influence tumor progression and metastases. Collagen content and fiber organization within the tumor stroma are major contributors to biomechanical changes (e., tumor stiffness) and correlated with tumor aggressiveness and outcome. What signals and in