主要文件
MABC1145
Sigma-Aldrich
抗-FAP抗体,克隆73.3
clone 73.3, from mouse
别名:
Fibroblast activation protein, Propyl endopeptidase FAP, Dipeptidyl peptidase FAP, Serine integral membrane protease, SIMP
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物来源
mouse
质量水平
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
73.3, monoclonal
种属反应性
mouse
技术
flow cytometry: suitable
同位素/亚型
IgG1κ
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
ambient
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
mouse ... Fap(14089)
一般描述
成纤维细胞活化蛋白(UniProt:;也称脯氨酰内肽酶FAP、二肽基肽酶FAP、丝氨酸整合膜蛋白酶、SIMP)由Fap 基因(基因ID:14089)编码。FAP是一种同型二聚体 II型跨膜蛋白,可粘附在细胞上,该蛋白大多暴露在胞外空间中。它是丝氨酸蛋白酶家族的明胶酶,在大多数人类上皮癌的肿瘤相关成纤维细胞和周细胞、愈合伤口的肉芽组织、骨骼的恶性肿瘤细胞和软组织肉瘤中选择性表达。它不在大多数正常组织中表达,但是在胚胎发育期间表达。它是一种同型二聚体,同型二聚化是质膜和可溶形式的活性所必需的。它也可与DPP4形成异型二聚体。质膜和可溶形式都具有脯氨酸裂解后内肽酶(post-proline cleaving endopeptidase)活性,对Ala/Ser-Gly-Pro-Ser/Asn/Ala共有序列有明显的偏好。其明胶酶活性受到多种丝氨酸蛋白酶抑制剂(如PMSF、AEBSF或二异丙基氟磷酸酶(DFP))的抑制。FAP涉及发育、组织修复和上皮癌形成过程中成纤维细胞生长或上皮-间充质相互作用的控制。它也涉及恶性黑素瘤中ECM的细胞侵袭性。(参考文献:Kelly, T et al. (2012).Int. Rev. Cell Mol. Biol. 297:83-116; Santos, AM et al. (2009).J. Clin. Invest. 119(12):3613-3625)。
特异性
克隆73.3特异性地检测过度表达FAP的3T3 细胞中的成纤维细胞活化蛋白(FAP)
免疫原
FAP表达性3T3 细胞
应用
使用该小鼠单克隆抗-FAP抗体(克隆73.3,,货号MABC1145)检测到成纤维细胞活化蛋白。已对其进行了流式细胞术测试。
流式细胞分析:一个代表性批次在流式细胞术应用中检测到FAP(Wang, L.C., et. al. (2014).Cancer Immunol Res. 2(2):154-66)。
流式细胞术分析:1µ g/mL的代表性批次在3T3/FAP过度表达细胞中检测到FAP,但是在3T3 WT细胞中没有检测到。(材料由美国宾夕法尼亚大学 Leslie Hopper提供)。
研究类别
细胞凋亡 & 癌症
质量
亚型检测: 通过亚型检测进行确认。
亚型分析:通过亚型检测确认该单克隆抗体为小鼠IgG1。
目标描述
计算分子量为87.94 kDa。
外形
形式:纯化
纯化小鼠单克隆抗体IgG1,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
蛋白G纯化
储存及稳定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
其他说明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
访问文档库
Jessica K Bernard et al.
Inflammatory bowel diseases, 29(11), 1778-1792 (2023-06-02)
Growth factors are essential for maintenance of intestinal health. We previously showed that exogenous neuregulin-4 (NRG4) promotes colonocyte survival during cytokine challenge and is protective against acute models of intestinal inflammation. However, the function(s) of endogenous NRG4 are not well
Anthony B Rodriguez et al.
Cell reports, 36(3), 109422-109422 (2021-07-22)
Tumor-associated tertiary lymphoid structures (TA-TLS) are associated with enhanced patient survival and responsiveness to cancer therapies, but the mechanisms underlying their development are unknown. We show here that TA-TLS development in murine melanoma is orchestrated by cancer-associated fibroblasts (CAF) with