polyclonal
纯化方式
affinity chromatography
种属反应性
mouse
种属反应性(根据同源性预测)
human (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
技术
western blot: suitable
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
ambient
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... TIAM1(7074)
一般描述
T 淋巴瘤侵袭和转移诱导蛋白 1(UniProt Q13009;也称为 TIAM-1)由人 TIAM1 基因(基因 ID 7074)编码。TIAM-1 是一种普遍表达的鸟嘌呤核苷酸交换因子(GEF),可响应生长因子和细胞-基质相互作用而特异性激活 Rho 样 GTPase Rac1。TIAM-1 与 GTP 结合的 Ras 关联,并充当介导 Ras 激活 Rac 的效应因子。TIAM-1 促进间质细胞中粘附连接的形成和上皮样表型的诱导,并且对于基于钙粘着蛋白的粘附的形成和维持至关重要。小鼠中的 Tiam1 敲低可防止 Ras 诱导的皮肤癌变,这是由于凋亡增加和角质形成细胞的增殖/生长减少所致。但是,较少的皮肤肿瘤在 Tiam1 基因敲除小鼠中发展为恶性肿瘤的频率更高,这表明 Tiam1 的缺失刺激了恶性转化。细胞有丝分裂刺激后,通过 SCFbTrCP 泛素连接酶与酪蛋白激酶 1和 MEK/ERK 途径协作,细胞 TIAM-1 可靶向蛋白酶体依赖性降解。
特异性
该兔多克隆抗体靶向 UniProt报告的人和小鼠 TIAM-1 序列的 C 端区域(Q13009 和 Q60610)。
免疫原
与人 TIAM-1 的 C 端区域序列相对应的 KLH 偶联的线性肽。
应用
抗 TIAM-1 抗体,货号 ABN1488,是高度特异性的兔多克隆抗体,靶向 TIAM-1,并已在蛋白质印迹中进行了测试。
研究类别
神经科学
神经科学
质量
通过蛋白质印迹对 Neuro-2a 细胞裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:0.2 µg/mL 的该抗体在 10 µg Neuro-2a 小鼠神经母细胞瘤细胞裂解液中检测到 TIAM-1。
蛋白质印迹分析:0.2 µg/mL 的该抗体在 10 µg Neuro-2a 小鼠神经母细胞瘤细胞裂解液中检测到 TIAM-1。
目标描述
观测值〜190 kDa。计算得出的分子量:177.4/170.4kDa(人同工型 1/2)和 177.4kDa(小鼠)(除去 Met1)。在某些裂解液中可能会观察到未表征的条带。
外形
亲和纯化。
含 0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl 和 0.05% 叠氮化钠的缓冲液中的纯化的兔多克隆抗体
储存及稳定性
自收到之日起,在 2-8°C 条下可稳定保存 1 年。
其他说明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Alexia Hervieu et al.
Science signaling, 13(637) (2020-06-25)
Receptor tyrosine kinases (RTKs) are often overexpressed or mutated in cancers and drive tumor growth and metastasis. In the current model of RTK signaling, including that of MET, downstream phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K) mediates both cell proliferation and cell migration, whereas