製造商/商標名
Chemicon®
技術
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
radioimmunoassay: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... COL5A1(1289)
一般說明
从人胎盘中提取纯化的V型胶原蛋白。 抗体与人I、II和III型胶原蛋白的反应性低于0.1%。 在放射免疫测定中AB763P与人纤连蛋白和小鼠层粘连蛋白的反应性为0.1%。
特異性
人V型胶原蛋白: 100%
人 I、II、& III型胶原蛋白: <0.5%
人IV型胶原蛋白: 20%
人纤连蛋白、白蛋白、免疫球蛋白: <0.5%。
人 I、II、& III型胶原蛋白: <0.5%
人IV型胶原蛋白: 20%
人纤连蛋白、白蛋白、免疫球蛋白: <0.5%。
應用
免疫组化: 1:40 稀释液用于冷冻人皮肤、肝脏和胎盘组织的免疫荧光染色。
放射免疫测定
ELISA
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
放射免疫测定
ELISA
最佳工作稀释度必须由最终用户确定。
抗V 型胶原蛋白抗体可检测 V型胶原蛋白的水平&已发表&经验证可用于ELISA、IF、RIA。
研究子类别
ECM 蛋白
ECM 蛋白
研究类别
细胞结构
细胞结构
外觀
形式:纯化
纯化抗体以缓冲液提供,其中包含0.1M柠檬酸盐、0.1M磷酸钾,pH为7.2-7.4,并含有10µg/ml抗生素和抗真菌药物
儲存和穩定性
自收到之日起,在-20°C下可保持冷冻长达12个月。 应避免反复冻/融循环。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的检验报告。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
Bio-protocol, 7(4), e2131-e2131 (2017-02-20)
We have developed a 2D heterotypic co-culture technique between fibroblasts and cancer cells that enables the study of the stromal reaction. For such, stromal cells are seeded and cultured immediately around a tumour cell line, and the cells establish cell-cell
Frontiers in endocrinology, 14, 1195704-1195704 (2023-06-12)
Osteogenesis imperfecta (OI) is a heritable and chronically debilitating skeletal dysplasia. Patients with OI typically present with reduced bone mass, tendency for recurrent fractures, short stature and bowing deformities of the long bones. Mutations causative of OI have been identified