polyclonal
纯化方式
affinity chromatography
种属反应性
mouse, rat
包装
antibody small pack of 25 μL
制造商/商品名称
Chemicon®
技术
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBI登记号
UniProt登记号
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
mouse ... Nppa(230899)
一般描述
利尿钠肽A(UniProt:P01161;又称CDD-ANF、ANP、Cardiodilatin、CDD、Cardiodilatin-related peptide、CDP、Prepronatriodilatin)由大鼠的Nppa基因编码(基因ID:24062)。心房利尿钠肽(ANP)、脑利尿钠肽(BNP)、C型利尿钠肽(CNP)属于利尿钠肽家族。它们负责体液稳态和血压的调节。ANP主要由心肌细胞产生,并响应心房牵张而释放。一旦进入循环,ANP就会引起尿钠排出增多,利尿,并导致血压减少。在肾组织中,ANP作用于增加肾小球滤过率,减少远端肾单位钠重吸收和减少肾素分泌的受体。ANP具有通过两个半胱氨酸残基以及从中延伸的N末端和C末端连接的分子内环结构。ANP由信号肽(aa 1-24)和前肽区域(aa 25-122)产生,它们被裂解以产生活性激素。它被Corin通过Arg-Ser(aa 122-123)肽键的裂解而裂解。也可以在aa129-130之间被膜金属内肽酶裂解,从而启动其降解,并调节其活性。
特异性
该兔多克隆抗体可检测大鼠和鼠心脏中的利尿钠肽A。它靶向C末端区域28个氨基酸内的表位。
免疫原
KLH偶联线性肽,对应于大鼠利尿钠肽A C末端区域的28个氨基酸。
表位:C端
应用
免疫组化分析:来自代表性批次的1:1,000稀释液在大鼠心脏和小鼠心脏组织切片中检测到心房利尿钠肽。
抗心房利尿钠肽,目录号AB5490-I是一种高度特异性的兔多克隆抗体,靶向利尿钠肽A,并已在蛋白质印迹和免疫组化(石蜡)中进行了检验。
研究类别
神经科学
神经科学
质量
通过蛋白质印迹对大鼠心脏组织裂解物进行了评估。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:2,000稀释液在大鼠心脏组织裂解物中检测到心房利尿钠肽。
蛋白质印迹分析:该抗体的1:2,000稀释液在大鼠心脏组织裂解物中检测到心房利尿钠肽。
目标描述
观察分子量为〜17 kDa;计算分子量为16.55 kDa。在某些裂解物中可以观察到未鉴定的条带。
外形
亲和纯化
纯化的兔多克隆抗体,溶于含有0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
储存及稳定性
自收到之日起,在 2-8°C 条件下可稳定保存1年
其他说明
浓度:请参考特定批次的数据表。
法律信息
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。