抗体形式
affinity purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
纯化方式
affinity chromatography
种属反应性
human, rat, mouse
制造商/商品名称
Chemicon®
技术
immunocytochemistry: suitable
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
dry ice
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... SIM1(6492)
特异性
识别SIM1。计算的分子量为~85.5 kDa。
免疫原
对应于人SIM1氨基酸423-435的合成肽(ADRPGSQHDASCA)。
应用
免疫细胞化学:1/200 - 1/1000。
最佳稀释度必须由用户确定。
最佳稀释度必须由用户确定。
抗SIM1抗体是用于IC的针对SIM1的抗体。
研究子类别
神经退行性疾病
神经退行性疾病
研究类别
神经科学
神经科学
外形
亲和纯化的免疫球蛋白在50%饱和硫酸铵和不含防腐剂的PBS溶液中沉淀。
储存及稳定性
将未开封的小瓶在-20°C保存6个月 应避免反复冻/融循环。
再水化的抗体溶液可以在2-8°C下以未稀释的形式储存2个月,而没有任何明显的活性损失。 注意,该溶液不是无菌的,因此如果产品在2-8°C下储存,则应格外小心。
对于在-20°C下储存,可以加入等体积的甘油,但是,建议使用ACS级或更高等级的甘油,因为如果使用的甘油不是高质量,则可能会导致活性显著损失。
对于冷冻,建议使用再水化缓冲液制备的2%BSA(组分V,可用的最高等级)溶液进一步按1:1稀释再水化抗体溶液。 可以将得到的1%BSA/抗体溶液等分,并在-70°C下冷冻保存长达6个月。 应避免反复冻/融循环。
制备和使用:
为了复溶抗体,以中等速度(5,000 rpm)离心抗体小瓶5分钟,以颗粒化沉淀的抗体产物。小心取出硫酸铵/PBS缓冲溶液并丢弃。 该过程不必一定要移出所有的硫酸铵/PBS溶液。10 μL残留硫酸铵溶液不会影响抗体的重悬。 不要使蛋白颗粒干燥,因为可能会导致抗体反应性严重丧失。
将抗体颗粒重悬于任何合适的生物缓冲液中,标准PBS或TBS(pH值7.3-7.5)是典型的。 所需的体积不是关键的,但建议最终抗体浓度在0.1 mg/mL和1.0 mg/mL之间。 例如,为了用50 μg沉淀的抗体达到1 mg/mL的浓度,所需的缓冲液量为50μL。
小心地将液体缓冲液添加到颗粒上。 不可涡旋。 用宽移液器吸头轻轻搅拌或用手指轻敲混匀。 使用前,将沉淀的抗体在4-25°C下再水化1小时。 无法重悬的沉淀的抗体小颗粒是正常的。 过量灌装小瓶以补偿任何损失。
再水化的抗体溶液可以在2-8°C下以未稀释的形式储存2个月,而没有任何明显的活性损失。 注意,该溶液不是无菌的,因此如果产品在2-8°C下储存,则应格外小心。
对于在-20°C下储存,可以加入等体积的甘油,但是,建议使用ACS级或更高等级的甘油,因为如果使用的甘油不是高质量,则可能会导致活性显著损失。
对于冷冻,建议使用再水化缓冲液制备的2%BSA(组分V,可用的最高等级)溶液进一步按1:1稀释再水化抗体溶液。 可以将得到的1%BSA/抗体溶液等分,并在-70°C下冷冻保存长达6个月。 应避免反复冻/融循环。
制备和使用:
为了复溶抗体,以中等速度(5,000 rpm)离心抗体小瓶5分钟,以颗粒化沉淀的抗体产物。小心取出硫酸铵/PBS缓冲溶液并丢弃。 该过程不必一定要移出所有的硫酸铵/PBS溶液。10 μL残留硫酸铵溶液不会影响抗体的重悬。 不要使蛋白颗粒干燥,因为可能会导致抗体反应性严重丧失。
将抗体颗粒重悬于任何合适的生物缓冲液中,标准PBS或TBS(pH值7.3-7.5)是典型的。 所需的体积不是关键的,但建议最终抗体浓度在0.1 mg/mL和1.0 mg/mL之间。 例如,为了用50 μg沉淀的抗体达到1 mg/mL的浓度,所需的缓冲液量为50μL。
小心地将液体缓冲液添加到颗粒上。 不可涡旋。 用宽移液器吸头轻轻搅拌或用手指轻敲混匀。 使用前,将沉淀的抗体在4-25°C下再水化1小时。 无法重悬的沉淀的抗体小颗粒是正常的。 过量灌装小瓶以补偿任何损失。
法律信息
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
Ablation of Sim1 neurons causes obesity through hyperphagia and reduced energy expenditure.
Xi, D; Gandhi, N; Lai, M; Kublaoui, BM
Testing null
Paraventricular nucleus Sim1 neuron ablation mediated obesity is resistant to high fat diet.
Xi, D; Roizen, J; Lai, M; Gandhi, N; Kublaoui, B
Testing null
Livio Oboti et al.
eNeuro, 5(3) (2018-06-19)
Interconnections between the olfactory bulb and the amygdala are a major pathway for triggering strong behavioral responses to a variety of odorants. However, while this broad mapping has been established, the patterns of amygdala feedback connectivity and the influence on