产品线
Vantage
参数
operating temperature at 2-40 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
7 bar max. pressure (100 psid)
技术
protein purification: suitable
长度
500 mm
面积
8 cm2 , cross-sectional
床高度
250-500 mm
柱床体积
200-400 mL
直径
32-32.1 mm
法律信息
VANTAGE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany