产品名称
Hamilton PRP-X200 HPLC 色谱柱, 10 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.1 mm, stainless steel hardware
物料
stainless steel column
Agency
suitable for USP L22
制造商/商品名称
Hamilton
包装
1 ea of
技术
HPLC: suitable
长度 × 内径
15 cm × 4.1 mm
基质
PS-DVB particle platform
polymeric
基质活性基团
sulfonic acid phase
粒径
10 μm
孔径
100 Å
工作pH值
1-14
分离技术
cation exchange
WGK
WGK 3