文件
8.51066
Sigma-Aldrich
mono-Fmoc 1,6-diaminohexane hydrochloride
Novabiochem®
别名:
mono-Fmoc 1,6-diaminohexane hydrochloride, Fmoc-NH(CH 2) 6NH 2 · HCl
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H26N2O2 · xHCl
分子量:
338.44 (free base basis)
分類程式碼代碼:
12352107
NACRES:
NA.22
品質等級
產品線
Novabiochem®
化驗
≥98% (TLC)
形狀
powder
反應適用性
reagent type: spacer
製造商/商標名
Novabiochem®
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
一般說明
Diaminohexane monoprotected with base-labile Fmoc protecting group.
聯結
Replaces: 01-63-0070
分析報告
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
法律資訊
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2