文件
8.22299
Sigma-Aldrich
哌啶
for synthesis
别名:
哌啶
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H11N
CAS号:
分子量:
85.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
酶委員會索引編號:
203-813-0
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
34 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
320 °C
效力
276 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.5-10.3 % (v/v)
pH值
12.6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
運動黏度
1.77 cSt(20 °C)
bp
106 °C/1013 hPa
mp
-10.8 °C
轉變溫度
flash point 16 °C
密度
0.86 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C5H11N/c1-2-4-6-5-3-1/h6H,1-5H2
InChI 密鑰
NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N
一般說明
哌啶是一种杂环胺,其六元环含有五个亚甲基桥(-CH2-)和一个胺桥(-NH-)。许多生物碱、药品、农用化学品、合成和生物中间体均包含哌啶基。哌啶的商业用途包括:固化剂和环氧树脂的溶剂。在有机合成中,它起中间体的作用。
應用
哌替啶可用作:
  • 有机结构导向剂,用于合成钛硼硅酸盐前体。
  • 原液,结合NMP(1-甲基-2-吡咯烷酮)去保护Fmoc基团 ,以制备N-甲基化环肽。
特點和優勢
哌啶比吡啶碱性更强,也是一种很好的亲核试剂。
分析報告
含量(GC,area%): ≥ 99.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/20 °C):0.861-0.863
水(K.F.): ≤ 0.50 %
同一性(IR):通过测试
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
60.8 °F - closed cup
閃點(°C)
16 °C - closed cup
访问文档库
Heterocyclic chemistry
Sainsbury M
Royal Society of Chemistry, 8 (2001)
Synthesis of expanded titanosilicate MWW-related materials from a pure silica precursor
Moliner M and Corma A
Chemistry of Materials, 24(22), 4371-4375 (2012)
Jayanta Chatterjee et al.
Nature protocols, 7(3), 432-444 (2012-02-11)
This protocol presents a detailed description of the synthesis of N-methylated cyclic peptides. N-methylation is a powerful technique to modulate the physicochemical properties of peptides by introducing one or more methyl groups into the peptidic amide bonds. Together with peptide