Key Documents
8.41858
Sigma-Aldrich
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane
for synthesis
别名:
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H13NO2
CAS号:
分子量:
143.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
酶委員會索引編號:
205-868-6
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
bp
108-110 °C/35 hPa
轉變溫度
flash point 81 °C
密度
1.11 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C7H13NO2/c1-3-8-4-2-7(1)9-5-6-10-7/h8H,1-6H2/p+1
InChI 密鑰
KPKNTUUIEVXMOH-UHFFFAOYSA-O
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.110 - 1.115
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°C)
81 °C - closed cup