主要文件
8.41003
Sigma-Aldrich
1,4-Diethylbenzene
for synthesis
别名:
1,4-Diethylbenzene
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H14
CAS号:
分子量:
134.22
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
EC索引号:
203-265-2
蒸汽压
1.45 hPa ( 25 °C)
方案
≥97.0% (GC)
表单
liquid
自燃温度
430 °C
expl. lim.
0.8 % (v/v)
沸点
182-184 °C/1013 hPa
mp
-43 °C
转变温度
flash point 55 °C
溶解性
24.8 mg/L
密度
0.862 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
InChI
1S/C10H14/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI key
DSNHSQKRULAAEI-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.860 - 0.865
Identity (IR): passes test
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
132.8 °F
闪点(°C)
56 °C