Merck
D91055
Sigma-Aldrich
二乙基苯
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H4(C2H5)2
CAS号:
分子量:
134.22
Beilstein:
1903396
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
蒸汽密度
~4.6 (vs air)
蒸汽壓力
0.99 mmHg ( 20 °C)
化驗
95%
形狀
liquid
expl. lim.
5 %
折射率
n20/D 1.495 (lit.)
bp
180-182 °C (lit.)
密度
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCc1ccc(CC)cc1.CCc2cccc(CC)c2.CCc3ccccc3CC
InChI
1S/3C10H14/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-3-9-6-5-7-10(4-2)8-9;1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2/h3*5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
WFPVGKJITDSUFW-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
二乙苯(DEB)可用于通过脱氢反应合成二乙烯基苯(DVB)。DVB用于生产交联聚苯乙烯。DEB也可用作具有联苯结构的低温传热流体。
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
134.6 °F - closed cup
閃點(°C)
57 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
Characteristic properties of a locally produced paraffinic oil and its suitability as a heat-transfer fluid
Oyekunle LO and Susu AA
Petroleum Science and Technology, 23(11-12), 1499-1509 (2005)
Gas chromatographic detection of impurities in commercial divinylbenzene
Hannah RE, et al.
Analytical Chemistry, 39(3), 358-360 (1967)