主要文件
8.40130
Sigma-Aldrich
4-羟基-2,2,6,6-四甲基哌啶-1-氧基
(free radical) for synthesis
别名:
4-羟基-2,2,6,6-四甲基哌啶-1-氧基
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H18NO2
CAS号:
分子量:
172.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352119
酶委員會索引編號:
218-760-9
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
<0.01 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥95.0% (GC)
形狀
crystals
自燃溫度
260 °C (DIN 51794)
效力
1053 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
8.2 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
67-71 °C
轉變溫度
flash point 146 °C (DIN 51758)
溶解度
1670 g/L
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[N+]1(C(CC(CC1(C)C)O)(C)C)[O-]
InChI
1S/C9H18NO2/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12/h7,11H,5-6H2,1-4H3
InChI 密鑰
UZFMOKQJFYMBGY-UHFFFAOYSA-N
應用
  • 维生素 C 测定:一项利用 TEMPO 简单快速测定各种水果中维生素 C 含量的研究,揭示了一种经济的抗氧化剂测试方法(Ihara et al., 2017)。
  • 除草剂开发:一项基于哌啶骨架的苯氧羧酸除草剂合成研究,其中 TEMPO 衍生物表现出意想不到的杀菌活性 (Zakrzewski & Krawczyk, 2014)。
分析報告
含量测定(GC,面积%): ≥ 95.0 %(a/a)
熔程(下限值): ≥ 67 °C
熔程(上限值): ≤ 71 °C
鉴别(IR):符合检验
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
294.8 °F - DIN 51758
閃點(°C)
146 °C - DIN 51758