主要文件
8.22291
Sigma-Aldrich
1-萘胺
for synthesis
别名:
1-萘胺, 1-氨基萘
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H9N
CAS号:
分子量:
143.19
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
EC索引号:
205-138-7
NACRES:
NA.22
蒸汽压
0.003 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥99.0% (GC)
表单
solid
自燃温度
460 °C
效能
680 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值(酸碱度)
7.1 (20 °C, 1 g/L in H2O)
沸点
301 °C/1013 hPa
mp
48-50 °C
转变温度
flash point 157 °C
溶解性
1.7 g/L
密度
1.15 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
560 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
Nc1c2c(ccc1)cccc2
InChI
1S/C10H9N/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H,11H2
InChI key
RUFPHBVGCFYCNW-UHFFFAOYSA-N
应用
  • 钴(II)催化1-萘胺衍生物与醇的C8H烷氧基化反应:一种利用现成的醇进行1-萘胺衍生物的钴催化C-H键烷氧基化的高效方法,从而可以合成8-烷氧基-1-萘胺衍生物(T Zhang, H Zhu, F Yang, Y Wu, Y Wu - Tetrahedron, 2019 - Elsevier)阅读更多内容
  • 钯催化1-萘胺衍生物与脂肪胺的区域选择性C8-H胺化反应:本研究提出了一种钯催化的1-萘胺衍生物的区域选择性胺化方法,产率高,并展示了C-H功能化化学的通用性(Z Li, S Sun, H Qiao, F Yang, Y Zhu, J Kang, Y Wu… - Organic Letters, 2016 - ACS Publications)阅读更多内容
  • 1-萘胺在12种纯溶剂中溶解度的实验与模拟研究:本研究对1-萘胺的溶解度进行了全面的实验和模拟研究,有助于更好地了解其在各种溶剂中的热力学性质(B Mei, Y Wang, J Zhou, X Yang, Y Yu, L Xu… - Journal of Molecular Liquids, 2024 - Elsevier)阅读更多内容
分析说明
含量测定(GC,面积%): ≥ 99.0 %(a/a)
熔程(下限值): ≥ 48 °C
熔程(上限值): ≤ 50 °C
2-萘胺(GC,面积%): ≤ 0.10 %(a/a)
鉴别(IR):符合检验
由于其特定的熔程,产物可以是固体、液体、固化熔体或过冷熔体。
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A
储存分类代码
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
闪点(°F)
314.6 °F - closed cup
闪点(°C)
157 °C - closed cup