主要文件
8.22322
Sigma-Aldrich
三氯化磷
for synthesis
别名:
三氯化磷
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
137.33
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
EC索引号:
231-749-3
NACRES:
NA.22
等级
for synthesis
synthesis grade
质量水平
蒸汽压
131 hPa ( 20 °C)
方案
≥99% (argentometric)
表单
liquid
效能
18 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for synthesis)
pH值(酸碱度)
1 (20 °C, 5 g/L in H2O)
沸点
76 °C/1013 hPa
mp
-94 °C
密度
1.57 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
P(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/Cl3P/c1-4(2)3
InChI key
FAIAAWCVCHQXDN-UHFFFAOYSA-N
一般描述
用于合成
应用
三氯化磷(PCl3)的用途如下:
  • 作为醇、醛、酮和羧酸类物质的氯化剂。
  • 作为试剂用于将醇、二醇和酚转化为亚磷酸。
  • 作为还原剂,将亚砜、胺N-氧化物和羟基酰胺还原为对应的硫化物、胺和酰胺。
还可作为下列合成反应试剂:
  • 与季铵盐反应合成磷杂中氮茚(Phosphaindolizines)和噻唑并二氮杂磷唑(thiazolodiazaphospholes)。
  • 通过引入磷原子合成含磷配体。
  • 在甲磺酸中与苯乙酸和磷酸反应并水解得到Benzidronate。
分析说明
含量(银量法)≥ 99.0 %密度(d 20 °C/ 4 °C)1.572 - 1.574
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation
靶器官
Respiratory Tract
补充剂危害
储存分类代码
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
访问文档库
Phosphorus (III) Chloride
Moder Kenneth P
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)
Efficient synthesis of benzidronate applying of phosphorus trichloride and phosphorous acid.
Grun A, et al.
Letters in Drug Design & Discovery, 12(1), 78-84 (2015)