文件
8.22185
Sigma-Aldrich
TWEEN® 40
for synthesis
别名:
Polyoxyethylene sorbitan monopalmitate
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352104
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
liquid
效力
>38400 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
>100 °C
轉變溫度
flash point >149 °C
密度
1.09 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChI 密鑰
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
分析報告
羟值:89 - 105
皂化值:41 - 52
酸值: ≤ 3
密度(d 20 °C/ 4 °C):1.080 - 1.095
鉴别(IR):符合检验
由于其特定的熔程,产物可以是固体、液体、固化熔体或过冷熔体。
法律資訊
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1