主要文件
8.40123
Sigma-Aldrich
Span® 80
greener alternative
for synthesis
别名:
Span® 80
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H44O6
CAS号:
分子量:
428.60
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
215-665-4
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
<1.4 hPa ( 20 °C)
品質等級
形狀
liquid
效力
>39800 mg/kg LD50, oral (Rat)
環保替代產品特色
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
bp
>100 °C
轉變溫度
flash point >149 °C
密度
1.0 g/cm3 at 20 °C
環保替代類別
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O1[C@@H]([C@H]([C@@H](C1)O)O)C(O)COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C24H44O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22(27)29-19-21(26)24-23(28)20(25)18-30-24/h9-10,20-21,23-26,28H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-/t20-,21?,23+,24-/m1/s1
InChI 密鑰
NWGKJDSIEKMTRX-NZAQQJATSA-N
相关类别
一般說明
我们致力于为您提供更环保的替代产品,以符合“绿色化学的 12 项原则”的一项或多项原则要求。本产品为生物可降解表面活性剂,符合绿色化学“可再生原料的使用”和“降解设计”原则,属于我们绿色替代品的“十二原则”范畴。
應用
Span® 80,非离子表面活性剂CAS 号 1338-43-8,摩尔质量 428.60 g/mol。
分析報告
羟基值:193 - 209
皂化值:145 - 160
同一性(IR):通过测试
由于其特定的熔程,产物可以是固体、液体、固化熔体或过冷熔体。
法律資訊
Span is a registered trademark of Croda International PLC
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1