8.21102
N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,4-phenylenediammonium dichloride
for synthesis
别名:
N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,4-phenylenediammonium dichloride, Wurster-reagent, N,N,N′,N′-Tetramethyl-1,4-phenylene-diamine dihydrochloride
登录查看公司和协议定价
所有图片(1)
About This Item
线性分子式:
C6H4-1,4-[N(CH3)2]2 · 2 HCl
CAS号:
分子量:
237.17
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352107
EC索引号:
211-274-8
NACRES:
NA.22
推荐产品
质量水平
表单
powder
mp
227-230 °C (decomposition)
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[Cl-].[Cl-].[N+H](C)(C)c1ccc(cc1)[N+H](C)C
InChI
1S/C10H16N2.2ClH/c1-11(2)9-5-7-10(8-6-9)12(3)4;;/h5-8H,1-4H3;2*1H
InChI key
FBHKTSXMTASXFJ-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (argentometric): ≥ 98 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Identity (IR-spectrum): passes test
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3