蒸汽压
0.4 hPa ( 20 °C)
质量水平
200
300
方案
≥99.0% (GC)
表单
powder
自燃温度
>520 °C
效能
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.4-9.5 % (v/v)
pH值(酸碱度)
7 (20 °C, 0.1 g/L in H2O)
沸点
286 °C/1013 hPa
mp
56-58 °C
转变温度
flash point 138 °C
密度
1.26 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
600 kg/m3
SMILES字符串
Oc1c(cccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10O/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13H
InChI key
LLEMOWNGBBNAJR-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 56 °C
Melting range (upper value): ≤ 58 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 56 °C
Melting range (upper value): ≤ 58 °C
Identity (IR): passes test
警示用语:
Danger
危险分类
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
闪点(°C)
124 °C - closed cup