主要文件
693017
Millipore
Zwittergent® 3-14去垢剂
Synthetic zwitterionic detergent, which unlike other amphoteric surfactants, retains its zwitterionic character over a wide pH range.
别名:
n-十四烷基-N,N-二甲基-3-铵-1-丙烷磺酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H41NO3S
CAS号:
分子量:
363.60
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161900
NACRES:
NA.25
质量水平
方案
≥99% (TLC)
表单
powder
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
desiccated
聚集数
83
颜色
white
CMC
100 - 400 μM
溶解性
water: 50 mg/mL
运输
ambient
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
[S](=O)(=O)([O-])CCC[N+](CCCCCCCCCCCCCC)(C)C
InChI
1S/C19H41NO3S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-20(2,3)18-16-19-24(21,22)23/h4-19H2,1-3H3
InChI key
BHATUINFZWUDIX-UHFFFAOYSA-N
一般描述
与其他两性表面活性剂不同,合成两性离子洗涤剂在很宽的 pH 范围内仍保持两性离子特性。该特性归因于存在强碱性季铵离子和强度相同的酸性磺酸根离子。这种离子平衡可能阻止了去污剂与阴离子或阳离子化合物不可逆地结合。
警告
毒性:刺激性(B)
重悬
在重悬后存放于冰箱(4°C)。储备水溶液在 4°C 可稳定保存数月。
其他说明
Aveldano, M.I., et al. 1991.J. Neurochem.57, 250.
Wach, A., et al. 1990.Eur. J. Biochem.189, 675.
Lai, F.A., et al. 1989.J. Biol. Chem. 264, 16776.
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zwittergent is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
>230.0 °F
闪点(°C)
> 110 °C