蒸汽壓力
0.01 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
195 °C (DIN 51794)
效力
3850 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.8 % (v/v)
運動黏度
4.1 cSt(20 °C)
bp
272-277 °C/1013 hPa
mp
-30 °C
轉變溫度
flash point 141 °C
密度
1.01 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C10H22O5/c1-11-3-5-13-7-9-15-10-8-14-6-4-12-2/h3-10H2,1-2H3
InChI 密鑰
ZUHZGEOKBKGPSW-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.010 - 1.012
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.010 - 1.012
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
276.8 °F - closed cup
閃點(°C)
136 °C - closed cup