表单
paste
环保替代产品特性
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
浓度
5.0 wt. %
电阻
≤130 Ω/sq
pH值(酸碱度)
1.5-2.0
粘度
≥50,000 mPa.s(20 °C)
环保替代产品分类
储存温度
20-25°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
- 低带隙
- 良好的光学特性
- 高电导率
- 低氧化还原电位
- 易于加工
- 可控成膜能力
应用
固化温度130°C,持续时间3分钟
法律信息
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
208.0 °F
闪点(°C)
97.77 °C
其他客户在看
商品
A detailed article on conducting polymer materials for flexible organic photovoltaics (OPVs) applications.
Advancements in bioelectronics, incorporating self-healing materials for wearable devices, and measuring bioelectric signals to assess physiological parameters.
Functional materials for printed electronics applications enable flexible displays, RFID tags, and biomedical sensors.
新兴的印刷电子领域需要一套功能材料以供使用,包括可弯曲的和大面积的显示器、无线射频识别标签、便携式能量收集和存储、生物医学和环境传感器阵列5,6 和逻辑电路。