蒸汽密度
3.5 (vs air)
品質等級
產品線
EMPLURA®
化驗
≥99% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
840 °F
效力
2080 mg/kg LD50, oral (Rat)
>16000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.2-8 %, 93 °F
折射率
n20/D 1.395 (lit.)
pH值
7 (20 °C)
bp
117-118 °C
mp
−80 °C (lit.)
轉變溫度
flash point 14 °C
溶解度
14.1 g/L
密度
0.801 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
CC(C)CC(C)=O
InChI
1S/C6H12O/c1-5(2)4-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
InChI 密鑰
NTIZESTWPVYFNL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
分析報告
Purity (GC): ≥ 99.0 %
Identity (IR): conforms
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.800 - 0.802
Identity (IR): conforms
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.800 - 0.802
法律資訊
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
57.2 °F - closed cup
閃點(°C)
14 °C - closed cup