文件
8.20775
Sigma-Aldrich
甲磺酸甲酯
for synthesis
别名:
甲磺酸甲酯, 甲磺酸甲酯,MMS
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C2H6O3S
CAS号:
分子量:
110.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
酶委員會索引編號:
200-625-0
蒸汽壓力
0.8 hPa ( 59 °C)
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
效力
225 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
203 °C/1013 hPa
mp
20 °C
轉變溫度
flash point 104 °C
密度
1.30 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C2H6O3S/c1-5-6(2,3)4/h1-2H3
InChI 密鑰
MBABOKRGFJTBAE-UHFFFAOYSA-N
分析報告
含量测定(GC,面积%): ≥ 99.0 %(a/a)
密度(d 20 °C/ 4 °C):1.298 - 1.299
鉴别(IR):符合检验
由于其特定的熔程,产物可以是固体、液体、固化熔体或过冷熔体。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
標靶器官
Lungs
儲存類別代碼
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
219.2 °F - closed cup
閃點(°C)
104 °C - closed cup
访问文档库
相关内容
MILLIPLEX® genotoxicity assays enable high-throughput measurement of DNA damage, reducing time and cost.