蒸汽压
0.27 hPa ( 25 °C)
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
表单
liquid
沸点
213-214 °C/1013 hPa
转变温度
flash point 100 °C
密度
1.206 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[S](=O)(=O)(OCC)C
InChI
1S/C3H8O3S/c1-3-6-7(2,4)5/h3H2,1-2H3
InChI key
PLUBXMRUUVWRLT-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.205 - 1.207
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.205 - 1.207
Identity (IR): passes test
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
储存分类代码
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
闪点(°F)
212.0 °F
闪点(°C)
100 °C