主要文件
8.18735
Sigma-Aldrich
Tetrapropylammonium bromide
for synthesis
别名:
Tetrapropylammonium bromide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H28BrN
CAS号:
分子量:
266.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
217-727-6
品質等級
形狀
crystals
效力
3500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
5-7 (100 g/L in H2O)
mp
265-274 °C (decomposition)
溶解度
>1000 g/L
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C12H28N.BrH/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;/h5-12H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
BGQMOFGZRJUORO-UHFFFAOYSA-M
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3