产品名称
乙醇, denatured, denatured with about 1% methyl ethyl ketone for analysis EMSURE®
蒸汽压
59 hPa ( 20 °C)
质量水平
描述
for analytical purposes
for extraction
产品线
EMSURE®
方案
≥99.5% (GC)
表单
liquid
自燃温度
425 °C (ethanol)
效能
6200 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.3-15 % (v/v) ethanol)
dilution
(for analytical testing)
杂质
≤0.00001% Ba (Barium)
≤0.00005% Al (Aluminium)
≤0.00005% B (Boron)
≤0.001% Free acid (as acetic acid)
≤0.1% Water
0.8-1.3% Ethylmethylketone (GC)
蒸发残留物
≤0.001%
pH值(酸碱度)
7 (20 °C)
mp
-114.5 °C (ethanol)
转变温度
flash point 12 °C (ethanol)
密度
0.79 g/cm3 at 20 °C
痕量阳离子
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
K: ≤0.0001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
应用
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
包装形式
neat
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
应用
- Separation of lignin derivatives from hemp fiber using supercritical CO2, ethanol, and water at different temperatures.: 本研究展示了一种使用超临界CO2、乙醇和水的组合从大麻纤维中分离木质素衍生物的方法,揭示了乙醇在提高提取工艺效率方面的作用——这对于生物基材料的可持续生产至关重要(Zhang et al., 2024)。
- Elimination of Toxic Solvents from Analytical Methods in Food Analysis: Caffeine Determination in Tea as an Example.: 本文讨论了消除食品分析中无有毒溶剂分析方法的开发,重点介绍了用乙醇等更安全的替代品替代有害溶剂,实现更安全、更环保的做法(Kalisz et al., 2024))。
- High throughput microfluidics-based synthesis of PEGylated liposomes for precise size control and efficient drug encapsulation.: 本研究探索了乙醇在 PEG 化脂质体高通量合成中的应用,可利用微流控技术确保精确的尺寸控制和高效的药物包封——这对于靶向药物输送系统至关重要 (Akar et al., 2024)。
- A novel method for quantitative determination of multiple substances using Raman spectroscopy combined with CWT.: 本研究介绍了一种定量测定物质的新方法,其中使用乙醇作为溶剂来增强光谱分析——这对准确、高效的分析测量至关重要(Yang et al., 2024)。
- Quality criteria, chemical composition, and antimicrobial activity of the essential oil of Mentha suaveolens Ehrh.: 本研究涉及精油的提取,其中使用乙醇作为溶剂有效提取活性化合物,重点关注精油的抗菌特性和化学成分(Afrokh et al., 2024)。
联系
其他说明
法律信息
greener alternative product
配件
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
53.6 °F - (ethanol)
闪点(°C)
12 °C - (ethanol)
其他客户在看
相关内容
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.