主要文件
8.18556
Sigma-Aldrich
2-Cyclohexylethanol
for synthesis
别名:
2-Cyclohexylethanol
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H16O
CAS号:
分子量:
128.21
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352104
EC索引号:
224-672-1
蒸汽压
0.2 hPa ( 25 °C)
质量水平
方案
≥99.0% (GC)
表单
liquid
效能
940 mg/kg LD50, oral (Rat)
1220 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.9-6.3 % (v/v)
mp
-20 °C
转变温度
flash point 93 °C
密度
0.92 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
InChI
1S/C8H16O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h8-9H,1-7H2
InChI key
QJQZRLXDLORINA-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.920 - 0.922
Identity (IR): passes test
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
186.8 °F - closed cup
闪点(°C)
86 °C - closed cup