主要文件
8.18490
Sigma-Aldrich
Methyl 4-formylbenzoate
for synthesis
别名:
Methyl 4-formylbenzoate, 4-Formylbenzoic acid methyl ester, Terephthalaldehydic acid methyl ester
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
4-(OHC)C6H4COOCH3
CAS号:
分子量:
164.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
216-385-5
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥96.0% (GC)
形狀
powder
自燃溫度
240 °C
bp
264-266 °C/1013 hPa
mp
56-59 °C
轉變溫度
flash point 128 °C
密度
1.2 g/cm3 at 20 °C
體積密度
528 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
O(C)C(=O)c1ccc(cc1)C=O
InChI
1S/C9H8O3/c1-12-9(11)8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-6H,1H3
InChI 密鑰
FEIOASZZURHTHB-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 60 °C
Melting range (upper value): ≤ 63 °C
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
262.4 °F
閃點(°C)
128 °C