化驗
≥98.0% (acidimetric)
形狀
powder
pH值
3.5 (20 °C, 1 g/L in H2O)
mp
248-250 °C
體積密度
396 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
OC(=O)c1ccc(cc1)C=O
InChI
1S/C8H6O3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-5H,(H,10,11)
InChI 密鑰
GOUHYARYYWKXHS-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3