主要文件
8.18461
Sigma-Aldrich
5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-4H-pyran-4-one
for synthesis
别名:
5-Hydroxy-2-hydroxymethyl-4H-pyran-4-one, Kojic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H6O4
CAS号:
分子量:
142.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352115
EC索引号:
207-922-4
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
≥98.0% (HPLC)
表单
powder
mp
150-154 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
[o]1c(c[c](c(c1)O)=O)CO
InChI
1S/C6H6O4/c7-2-4-1-5(8)6(9)3-10-4/h1,3,7,9H,2H2
InChI key
BEJNERDRQOWKJM-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 150 °C
Melting range (upper value): ≤ 154 °C
Identity (IR): passes test
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1