Merck
681970
Sigma-Aldrich
5-羟基-4-氧代-4H-吡喃-2-羧酸
97%
别名:
2-羧基-5-羟基-4-吡喃酮, 考闷酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H4O5
CAS号:
分子量:
156.09
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
97%
表单
solid
mp
284-294 °C
官能团
carboxylic acid
ether
ketone
SMILES字符串
OC(=O)C1=CC(=O)C(O)=CO1
InChI
1S/C6H4O5/c7-3-1-5(6(9)10)11-2-4(3)8/h1-2,8H,(H,9,10)
InChI key
UUUICOMMFFTCHS-UHFFFAOYSA-N
应用
分子内烯烃-α-吡喃酮环加成反应的结构单元,反应提供秋水仙碱环骨架。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Tetrahedron, 49, 2839-2839 (1993)