主要文件
8.18191
Sigma-Aldrich
Bis(2-ethylhexyl) amine
for synthesis
别名:
Bis(2-ethylhexyl) amine, Diisooctylamine, Di-(2-ethylhexyl)-amin
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2]2NH
CAS号:
分子量:
241.46
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352116
EC索引号:
203-372-4
NACRES:
NA.22
蒸汽压
0.0023 hPa ( 20 °C)
质量水平
方案
≥98.0% (GC)
表单
liquid
自燃温度
230 °C
效能
1008 mg/kg LD50, oral (Rat)
956 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.6-3.7 % (v/v)
pH值(酸碱度)
>7 (20 °C in H2O)
沸点
157-159 °C/27 hPa
mp
<-60 °C
转变温度
flash point 130 °C
溶解性
0.014 g/L
密度
0.80 g/cm3 at 20 °C
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
N(CC(CCCC)CC)CC(CCCC)CC
InChI
1S/C16H35N/c1-5-9-11-15(7-3)13-17-14-16(8-4)12-10-6-2/h15-17H,5-14H2,1-4H3
InChI key
SAIKULLUBZKPDA-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.803 - 0.805
Identity (IR): passes test
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
闪点(°F)
266.0 °F - Pensky-Martens closed cup
闪点(°C)
130 °C - Pensky-Martens closed cup