Merck
93300
Sigma-Aldrich
三(2-乙基己基)胺
≥97.0% (GC)
别名:
2-乙基-N,N-双(2-乙基己基)-1-正己胺, TEHA, 三(2-乙基己基)胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2]3N
CAS号:
分子量:
353.67
Beilstein:
2087270
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥97.0% (GC)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.451
密度
0.817 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES 字串
CCCCC(CC)CN(CC(CC)CCCC)CC(CC)CCCC
InChI
1S/C24H51N/c1-7-13-16-22(10-4)19-25(20-23(11-5)17-14-8-2)21-24(12-6)18-15-9-3/h22-24H,7-21H2,1-6H3
InChI 密鑰
BZUDVELGTZDOIG-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Repr. 1B - STOT RE 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
228.2 °F - closed cup
閃點(°C)
109 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1